Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26262.03EA 4430 CZK
H26262.03 H26262.MD
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213636
CAS číslo: 771573-02-5
ADR: 8,III