Tisk…
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19165.MDEA 944 CZK
L19165.MD L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236229
CAS číslo: 243863-36-7
ADR: 8,III