Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26452.MDEA 882 CZK
H26452.MD H26452.03
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Bod tání: 32…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115987
CAS číslo: 886500-75-0
ADR: 8,III