Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H26400.03EA 2660 CZK
H26400.03
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MDL Number: MFCD04115905
CAS číslo: 886498-50-6
ADR: ,