Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Nebezpečí
H33649.03EA 4290 CZK
H33649.03 H33649.MD
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652498
CAS číslo: 1240257-11-7
UN: 3267
ADR: 8,III