Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26693.MDEA 1800 CZK
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115915
CAS číslo: 105969-16-2
ADR: 8,III