Tisk…
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26796.03EA 2960 CZK
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116361
CAS číslo: 870563-60-3
ADR: 8,III