Tisk…
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10861.09EA 886 CZK
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Bod varu: 115…116 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,147
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002905
CAS číslo: 699-12-7
EINECS: 211-828-9