Tisk…
4-(Methylthio)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26225.30EA 23540 CZK
H26225.30 H26225.09 H26225.18
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Bod varu: 153…156 °C (20 mmHg)
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002351
CAS číslo: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4