Tisk…
4-(Methylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL550426-25GEA 3210 CZK
SIAL550426-25G
4-(Methylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)phenol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
MDL Number: MFCD00002351
CAS číslo: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4