Tisk…
Nickel(IV) sulphide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
45498.06EA 6390 CZK
45498.06 45498.14
Nickel(IV) sulphide ≥99% (metals basis)
Nickel(IV) sulphide
Vzorec: NiS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016266
CAS číslo: 12035-51-7
UN: 3077
ADR: 9,III