Tisk…
Nickel sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL343226-25GEA 8770 CZK
SIAL343226-25G
Nickel sulphide, Sigma-Aldrich®
Nickel sulphide
Vzorec: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
MDL Number: MFCD00217044
CAS číslo: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
UN: 3077
ADR: 9,III