Tisk…
Chlorovodík 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL705551-100MLEA 0 CZK
SIAL705551-100ML
Chlorovodík 3 mol/l in cyclopentyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II