Tisk…
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0128.58EA 33500 CZK
PROOMM0128.58
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD00100490
CAS číslo: 7298-67-1