Tisk…
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12188.22EA 5630 CZK
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032278
CAS číslo: 7463-31-2