Tisk…
3'-Acetamidoacetophenone
MOLE62659045-100GEA 0 CZK
MOLE62659045-100G
3'-Acetamidoacetophenone
3'-Acetamidoacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
MDL Number: MFCD00032278
CAS číslo: 7463-31-2