Tisk…
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26933.14EA 7550 CZK
H26933.14 H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258876
CAS číslo: 34956-31-5