Tisk…
4'-Acetamidoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631361-5GEA 0 CZK
SIAL631361-5G SIAL631361-25G
4'-Acetamidoacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Acetamidoacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
MDL Number: MFCD00014965
CAS číslo: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6