Tisk…
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Nebezpečí
H56442.06EA 9580 CZK
H56442.06
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Bod tání: 31…35 °C
Bod vzplanutí: 51 °C (124 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142822
CAS číslo: 102429-07-2
ADR: 4.1,II