2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL595152-1GEA
0
CZK
SIAL595152-1G
SIAL595152-5G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O MW: 235,03 |
MDL Number:
MFCD00142822 CAS číslo: 102429-07-2 |