Tisk…
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Dodavatel: Molekula
MOLE47876479-5GEA 3340 CZK
MOLE47876479-5G
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₃
MDL Number: MFCD00270764
CAS číslo: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III