Tisk…
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
Varování
H32965.03EA 12960 CZK
H32965.03
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Bod tání: 119…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545938
CAS číslo: 949159-95-9