Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
11547.30EA
7790
CZK
11547.30
11547.18
Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Trichromium dicarbide
Vzorec:
C₂Cr₃ MW: 180,01 g/mol Bod tání: 1890 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016041 CAS číslo: 12012-35-0 EINECS: 234-576-1 UN: 3178 ADR: 4.1,III |