Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
42313.30EA
28760
CZK
42313.30
42313.09
42313.18
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Vzorec:
C₆Cr₂₃ MW: 1267,97 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00678358 CAS číslo: 12105-81-6 EINECS: 235-160-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III |