Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Nebezpečí
H33311.MDEA 3170 CZK
H33311.MD H33311.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14155638
CAS číslo: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III