Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26280.03EA 5080 CZK
H26280.03 H26280.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Bod varu: 72 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631608
CAS číslo: 261952-16-3
EINECS: None
ADR: 8,III