Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33520.03EA 4190 CZK
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631610
CAS číslo: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III