Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H26477.03EA 7010 CZK
H26477.03 H26477.MD
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660296
CAS číslo: 886502-86-9
UN: 3265
ADR: 8,III