Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26387.03EA 4570 CZK
H26387.03 H26387.MD
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631612
CAS číslo: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III