Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H33160.03EA 5290 CZK
H33160.03 H33160.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398595
CAS číslo: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III