Tisk…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Nebezpečí
H33880.MDEA 1100 CZK
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398596
CAS číslo: 853367-87-0
UN: 3261
ADR: 8,III