Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Nebezpečí
H32821.03EA 3440 CZK
H32821.03 H32821.06
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025414
CAS číslo: 916421-00-6
UN: 3265
ADR: 8,II