Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31871.06EA 10200 CZK
H31871.06 H31871.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025406
CAS číslo: 916420-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II