Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26606.06EA 11570 CZK
H26606.06 H26606.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631578
CAS číslo: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II