Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31883.03EA 3510 CZK
H31883.03 H31883.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972759
CAS číslo: 361393-93-3
ADR: 8,III