Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H34423.06EA 12260 CZK
H34423.06 H34423.03
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786683
CAS číslo: 400771-41-7
ADR: 8,III