Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H32593.03EA 2740 CZK
H32593.03 H32593.06
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832359
CAS číslo: 942319-05-3
ADR: 8,III