Tisk…
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26456.06EA 9410 CZK
H26456.06 H26456.03
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone ≥97%
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258906
CAS číslo: 373603-19-1