Tisk…
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
40571.NEEA 11950 CZK
40571.NE 40571.NC 40571.NA
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Gadolinium(III) perchlorate
Vzorec: Cl₃GdO₁₂
MW: 455,602 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150239
CAS číslo: 14017-52-8
EINECS: 237-837-8
UN: 3211
ADR: 5.1,II