Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
40573.NCEA
12500
CZK
40573.NC
Terbium(III) perchlorate 50% (w/w) vodný roztok, Reagent Grade
Terbium(III) perchlorate
Vzorec:
Cl₃O₁₂Tb MW: 457,277 g/mol Hustota: 1,5 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150362 CAS číslo: 14014-09-6 EINECS: 237-826-8 UN: 3211 ADR: 5.1,II |