Dextran, M.W. ~ 75,000
Dodavatel: Thermo Scientific
J60989.18EA
3230
CZK
J60989.18
J60989.36
J60989.09
J60989.22
Dextran, M.W. ~ 75,000
Dextran
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS číslo: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |