Tisk…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO167980050EA 3600 CZK
ACRO167980050
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Vzorec: C₅H₈OS
MW: 116,18
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006660
CAS číslo: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm