Tisk…
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15872.14EA 15990 CZK
A15872.14 A15872.03 A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Vzorec: C₅H₈OS
MW: 116,18
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006660
CAS číslo: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7