Tisk…
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL383392-25GEA 0 CZK
SIAL383392-25G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04
MDL Number: MFCD00016417
CAS číslo: 3321-92-4