3',5'-Dibenzyloxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL215341-50GEA
0
CZK
SIAL215341-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Vzorec:
C₂₂H₂₀O₃ MW: 332,40 |
MDL Number:
MFCD00004777 CAS číslo: 28924-21-2 EINECS: 249-315-7 |