Tisk…
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL215341-50GEA 0 CZK
SIAL215341-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Vzorec: C₂₂H₂₀O₃
MW: 332,40
MDL Number: MFCD00004777
CAS číslo: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7