Tisk…
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19310.06EA 3950 CZK
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Vzorec: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Bod varu: 73 °C (19 mmHg)
Hustota: 0,782
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844739
CAS číslo: 74069-74-2
ADR: 8,II