Tisk…
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19311.06EA 5460 CZK
L19311.06 L19311.14 L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Vzorec: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Bod varu: 73 °C (19 mmHg)
Hustota: 0,782
Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844738
CAS číslo: 13205-58-8
ADR: 8,II