2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL646393-1GEA
0
CZK
SIAL646393-1G
SIAL646393-10G
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₇NO₄ MW: 181,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00463816 CAS číslo: 1450-76-6 |