Tisk…
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24003.06EA 6490 CZK
B24003.06 B24003.03
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone ≥97%
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631368
CAS číslo: 261762-63-4