Tisk…
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Varování
H32888.03EA 2570 CZK
H32888.03 H32888.06
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832283
CAS číslo: 1017778-01-6